2-(Trifluoromethyl)acrylic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC7761-100GEA 433 EUR
APOSPC7761-100G APOSPC7761-5G APOSPC7761-25G
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid 98%
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid
Kaava: C₄H₃F₃O₂
MW: 140,06 g/mol
Kiehumispiste: 86 °C/35mmHg
Sulamispiste: 48…52 °C
Leimahduspiste: 82 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00042424
CAS-numero: 381-98-6
UN: 3261
ADR: 8,II