Ethyl-2,3,4,5-tetrafluorobenzoate
Varoitus
APOSPC7794-25GEA 42.2 EUR
APOSPC7794-25G APOSPC7794-100G
Ethyl-2,3,4,5-tetrafluorobenzoate
Ethyl-2,3,4,5-tetrafluorobenzoate
Kaava: C₉H₆F₄O₂
MW: 222,14
Kiehumispiste: 238…239 °C
Tiheys: 1,382 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 95 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02094158
CAS-numero: 122894-73-9