4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC7851-1GEA 22 EUR
APOSPC7851-1G APOSPC7851-25G APOSPC7851-5G
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Kaava: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,12 g/mol
Sulamispiste: 144…147 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01091008
CAS-numero: 220239-68-9