Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC7882-1GEA 125 EUR
APOSPC7882-1G
Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine 95%
Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
Kaava: C₂₄H₉F₁₈P
MW: 670,28
Kiehumispiste: 128…130 °C/0,5mmHg
Sulamispiste: 98…102 °C
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00042428
CAS-numero: 175136-62-6