Ultramark®
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC7953-1GEA 23.5 EUR
APOSPC7953-1G APOSPC7953-100MG
Ultramark®
Ultramark®
Fluorinated polyether for mass spectrometry up to mass 1960
Kiehumispiste: 128 °C/0,2mmHg
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00166131
CAS-numero: 66795-94-6