N-Benzyl-2-bromo-5-fluorobenzamide

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSPC7977-1GEA 177 EUR
APOSPC7977-1G
N-Benzyl-2-bromo-5-fluorobenzamide
N-Benzyl-2-bromo-5-fluorobenzamide
Kaava: C₁₄H₁₁BrFNO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09800916
CAS-numero: 951884-18-7

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR