5-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC8058-250MGEA 26.4 EUR
APOSPC8058-250MG APOSPC8058-1G APOSPC8058-5G
5-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
5-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Kaava: C₈H₅F₃N₂
MW: 186,1300 g/mol
Sulamispiste: 123…125 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08234904
CAS-numero: 885271-64-7