4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzonitrile
Vaara
APOSPC8191-50GEA 322 EUR
APOSPC8191-50G APOSPC8191-25G APOSPC8191-10G
4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzonitrile
4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzonitrile
Kaava: C₉H₈FNO₂
Sulamispiste: 143 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00143236
CAS-numero: 119396-88-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III