N-Cyclopropyl-4-fluoro-2-nitroaniline
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC8336-5GEA 381 EUR
APOSPC8336-5G
N-Cyclopropyl-4-fluoro-2-nitroaniline
N-Cyclopropyl-4-fluoro-2-nitroaniline
Kaava: C₉H₉FN₂O₂
MW: 196,18 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08448315
CAS-numero: 887351-37-3