4-Bromo-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
PC8337-1G PC8337-250MG PC8337-5G
APOSPC8337-1GEA 121 EUR
APOSPC8337-1G APOSPC8337-250MG APOSPC8337-5G
4-Bromo-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
Kaava: C₉H₆BrFN₂
MW: 241.0600 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD09801028
CAS-numero: 957062-56-5