2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC8374-1GEA 586 EUR
APOSPC8374-1G APOSPC8374-250MG
2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Kaava: C₈H₆F₃NO₃
Sulamispiste: 115…117 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
CAS-numero: 561304-48-1