2-Bromo-2'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC8405-5GEA 183 EUR
APOSPC8405-5G APOSPC8405-25G APOSPC8405-1G
2-Bromo-2'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-2'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Kaava: C₉H₅BrF₄O
Sulamispiste: 46,9…47.7 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD03094504
CAS-numero: 537050-11-6
UN: 1759
ADR: 8,III