2-Bromo-4'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC8410-5GEA 42.6 EUR
APOSPC8410-5G APOSPC8410-25G APOSPC8410-1G
2-Bromo-4'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
2-Bromo-4'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Kaava: C₉H₅BrF₄O
MW: 285,0330 g/mol
Sulamispiste: 42…44 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03094509
CAS-numero: 537050-14-9
UN: 3261
ADR: 8,III