2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC8524-10GEA 271 EUR
APOSPC8524-10G APOSPC8524-5G APOSPC8524-1G
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Kaava: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,14 g/mol
Sulamispiste: 137…142 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01311987
CAS-numero: 261635-93-2