2-Bromo-3-fluorophenol 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC8606-1GEA 17.7 EUR
APOSPC8606-1G APOSPC8606-5G APOSPC8606-25G
2-Bromo-3-fluorophenol 98%
2-Bromo-3-fluorophenol
Kaava: C₆H₄BrFO
MW: 190,9978 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04037220
CAS-numero: 443-81-2
UN: 3261
ADR: 8,III