4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]-3-methoxybenzaldehyde 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC8635-1GEA 70.2 EUR
APOSPC8635-1G
4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]-3-methoxybenzaldehyde 97%
4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]-3-methoxybenzaldehyde
Kaava: C₁₅H₁₂ClFO₃
Sulamispiste: 124…126 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01590672
CAS-numero: 306934-75-8