1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC8647-10GEA 36.6 EUR
APOSPC8647-10G APOSPC8647-2G
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea 97%
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)thiourea
Kaava: C₈H₇F₃N₂S
MW: 220,22 g/mol
Sulamispiste: 142…146 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00041189
CAS-numero: 1736-72-7