3-(Difluoromethoxy)benzylamine 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC8902-1GEA 57.2 EUR
APOSPC8902-1G APOSPC8902-5G
3-(Difluoromethoxy)benzylamine 98%
3-(Difluoromethoxy)benzylamine
Kaava: C₈H₉F₂NO
MW: 173,16 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00236230
CAS-numero: 244022-71-7
UN: 2735
ADR: 8,III