a-Tosyl(4-fluorobenzyl)isocyanide 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC8908-10GEA 694 EUR
APOSPC8908-10G APOSPC8908-1G APOSPC8908-5G
a-Tosyl(4-fluorobenzyl)isocyanide 98%
a-Tosyl(4-fluorobenzyl)isocyanide
Kaava: C₁₅H₁₂FNO₂S
MW: 289,32 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03787932
CAS-numero: 165806-95-1