4-Fluoro-N,N-dimethylbenzamide 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC901456-1GEA 125 EUR
APOSPC901456-1G APOSPC901456-25G APOSPC901456-5G
4-Fluoro-N,N-dimethylbenzamide 97%
4-Fluoro-N,N-dimethylbenzamide
Kaava: C₉H₁₀FNO
MW: 167,18 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01214152
CAS-numero: 24167-56-4