3-(4-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC902202-25GEA 871 EUR
APOSPC902202-25G APOSPC902202-1G APOSPC902202-5G
3-(4-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
3-(4-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Kaava: C₈H₅FN₂O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD16618955
CAS-numero: 887763-94-2