6-Fluoro-1-methylbenzimidazole 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC902247-1GEA 220 EUR
APOSPC902247-1G APOSPC902247-5G
6-Fluoro-1-methylbenzimidazole 95%
6-Fluoro-1-methylbenzimidazole
Kaava: C₈H₇FN₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD12546503
CAS-numero: 1187385-86-9