5-Fluoro-2-methyl-4-nitroaniline 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC902444-100GEA 812 EUR
APOSPC902444-100G APOSPC902444-25G APOSPC902444-5G
5-Fluoro-2-methyl-4-nitroaniline 95%
5-Fluoro-2-methyl-4-nitroaniline
Kaava: C₇H₇FN₂O₂
MW: 170,14 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07368827
CAS-numero: 633327-50-1