5-Amino-2-fluoro-3-methylpyridine 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC902668-10GEA 257 EUR
APOSPC902668-10G APOSPC902668-1G APOSPC902668-25G
5-Amino-2-fluoro-3-methylpyridine 98%
5-Amino-2-fluoro-3-methylpyridine
Kaava: C₆H₇FN₂
MW: 126,13
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03095088
CAS-numero: 186593-48-6