5-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isoxazole 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC902715-1GEA 110 EUR
APOSPC902715-1G APOSPC902715-5G
5-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isoxazole 95%
5-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isoxazole
Kaava: C₉H₆FNO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03070563
CAS-numero: 288401-62-7