2,5-Difluoro-4-methylbenzonitrile 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC902815-1GEA 191 EUR
APOSPC902815-1G APOSPC902815-10G APOSPC902815-5G
2,5-Difluoro-4-methylbenzonitrile 95%
2,5-Difluoro-4-methylbenzonitrile
Kaava: C₈H₅F₂N
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09996933
CAS-numero: 1003708-66-4