2,3,4,6-Tetrafluorobenzyl alcohol 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC904651-1GEA 345 EUR
APOSPC904651-1G APOSPC904651-250MG
2,3,4,6-Tetrafluorobenzyl alcohol 95%
2,3,4,6-Tetrafluorobenzyl alcohol
Kaava: C₇H₄F₄O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03701105
CAS-numero: 53001-70-0