2,4-Difluoro-3-methylbenzylamine 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC906439-1GEA 249 EUR
APOSPC906439-1G APOSPC906439-5G
2,4-Difluoro-3-methylbenzylamine 95%
2,4-Difluoro-3-methylbenzylamine
Kaava: C₈H₉F₂N
MW: 157,16 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08275293
CAS-numero: 847502-90-3