3-Amino-6,7-difluoro-1H-indazole 95+%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC911322-1GEA 41 EUR
APOSPC911322-1G APOSPC911322-250MG APOSPC911322-5G
3-Amino-6,7-difluoro-1H-indazole 95+%
3-Amino-6,7-difluoro-1H-indazole
Kaava: C₇H₅F₂N₃
MW: 169,1300 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD13191632
CAS-numero: 706805-37-0