5-(Trifluoromethyl)picolinic acid 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC9132-5GEA 36.6 EUR
APOSPC9132-5G APOSPC9132-1G
5-(Trifluoromethyl)picolinic acid 97%
5-(Trifluoromethyl)picolinic acid
Kaava: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191,11 g/mol
Sulamispiste: 133…137 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04113632
CAS-numero: 80194-69-0