4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 95+%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC9172-1GEA 22 EUR
APOSPC9172-1G APOSPC9172-25G APOSPC9172-5G
4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 95+%
4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde
Kaava: C₇H₃BrF₂O
MW: 221,00 g/mol
Sulamispiste: 61…65 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD09258953
CAS-numero: 644985-24-0