4-Fluoro-3-iodobenzoic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC9217-1GEA 33.7 EUR
APOSPC9217-1G APOSPC9217.5G APOSPC9217-25G
4-Fluoro-3-iodobenzoic acid
4-Fluoro-3-iodobenzoic acid
Kaava: C₇H₄FIO₂
Sulamispiste: 173…175 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03788556
CAS-numero: 403-18-9