3-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid 99%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC9220-250MGEA 14.8 EUR
APOSPC9220-250MG APOSPC9220-5G APOSPC9220-1G
3-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid 99%
3-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid
Kaava: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191,11 g/mol
Sulamispiste: 212…215 °C
Tiheys: 0,939 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08234940
CAS-numero: 590371-38-3