α,3-Dibromo-5-fluorotoluene 98%
Vaara
APOSPC9276-1GEA 26.4 EUR
APOSPC9276-1G APOSPC9276-5G APOSPC9276-25G
α,3-Dibromo-5-fluorotoluene 98%
α,3-Dibromo-5-fluorotoluene
Kaava: C₇H₅Br₂F
MW: 267,92
Leimahduspiste: 106 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD09258959
CAS-numero: 216755-57-6
UN: 3261
ADR: 8,III