4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC9303-1GEA 14.8 EUR
APOSPC9303-1G APOSPC9303-25G APOSPC9303-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Kaava: C₈H₄BrF₃O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08459288
CAS-numero: 161622-14-6