4-(Trifluoromethylthio)benzylamine 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC9326-5GEA 253 EUR
APOSPC9326-5G APOSPC9326-25G APOSPC9326-1G
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine 98%
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine
Kaava: C₈H₈F₃NS
MW: 207,21
Kiehumispiste: 224…225 °C
Tiheys: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 80 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00190129
CAS-numero: 128273-56-3
UN: 3267
ADR: 8,II