2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC9563-5GEA 103 EUR
APOSPC9563-5G APOSPC9563-100G APOSPC9563-25G
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
Kaava: C₇HF₇O
Kiehumispiste: 91 °C/70mmHg
Sulamispiste: 25 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00155984
CAS-numero: 2787-79-3