3-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC9581-25GEA 101 EUR
APOSPC9581-25G APOSPC9581-5G
3-Fluoro-4-iodobenzonitrile
3-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Kaava: C₇H₃FIN
MW: 247,01 g/mol
Sulamispiste: 113…117 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07782076
CAS-numero: 887266-99-1