4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC9858-250MGEA 44 EUR
APOSPC9858-250MG APOSPC9858-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Kaava: C₆H₄Cl₂F₃N
MW: 218,01 g/mol
Sulamispiste: 124…126 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04972770
CAS-numero: 732306-24-0