4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone 99%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC9923-100GEA 319 EUR
APOSPC9923-100G APOSPC9923-5G APOSPC9923-25G
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone 99%
4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Kaava: C₈H₄BrF₃O
MW: 253,02 g/mol
Kiehumispiste: 95 °C/4mmHg
Sulamispiste: 26…30 °C
Tiheys: 1,662 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 96 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00191862
CAS-numero: 16184-89-7