2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC9958-25GEA 139 EUR
APOSPC9958-25G APOSPC9958-100G APOSPC9958-5G
2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Kaava: C₇H₅FO₃
MW: 156,1112 g/mol
Sulamispiste: 199…202 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01310985
CAS-numero: 65145-13-3