2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC9966-1GEA 22 EUR
APOSPC9966-1G APOSPC9966-250MG APOSPC9966-5G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Kaava: C₆H₄F₃NO
MW: 163,1 g/mol
Sulamispiste: 158…165 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00153195
CAS-numero: 50650-59-4