2',5'-Difluoroacetanilide
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC9973-1GEA 55.6 EUR
APOSPC9973-1G APOSPC9973-5G
2',5'-Difluoroacetanilide
2',5'-Difluoroacetanilide
Kaava: C₈H₇F₂NO
MW: 171,1441 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00032512
CAS-numero: 398-90-3