3-(3-Fluorophenyl)-1H-pyrazole
Toimittaja: Apollo Scientific
PC9985-1G PC9985-250MG
APOSPC9985-1GEA 285 EUR
APOSPC9985-1G APOSPC9985-250MG
3-(3-Fluorophenyl)-1H-pyrazole
3-(3-Fluorophenyl)-1H-pyrazole
Kaava: C₉H₇FN₂
MW: 162.17 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01940431
CAS-numero: 149739-61-7