Nikotiiniamidiadeniinidinukleotidi, fosfaatti (NADP-Na2, hapettunut muoto) ≥98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSBIB3015-1GEA 36.6 EUR
APOSBIB3015-1G APOSBIB3015-250MG
Nikotiiniamidiadeniinidinukleotidi, fosfaatti (NADP-Na2, hapettunut muoto) ≥98%
Nikotiiniamidiadeniinidinukleotidi, fosfaatti (NADP-Na2, hapettunut muoto)
Kaava: C₂₁H₂₆N₇Na₂O₁₇P₃
MW: 787,37 g/mol
Tiheys: 1,66g/cm3 @ 25 °C
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00065390
CAS-numero: 24292-60-2
EINECS: 246-129-8