Phenol : chloroform : iso-amyl alcohol 25:24:1 stabiloitu
Toimittaja: Apollo Scientific
Stabilization: Stabilised with 8-hydroxyquinoline 0,1 %
APOSBIA0889-250MLEA 118 EUR
APOSBIA0889-250ML APOSBIA0889-500ML APOSBIA0889-100ML
Phenol : chloroform : iso-amyl alcohol 25:24:1 stabiloitu
Phenol : Chloroform : iso-Amyl alcohol
Phenol equilibrated, stabilised:chloroform :isoamyl alcohol 25:24:1
Varoitus: Shelf life approx. 9 months
Tiheys: 1,280 g/cm³
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00133763
CAS-numero: 136112-00-0
UN: 2922
ADR: 8+6.1,II