Buffer solutions, DILUT-IT™ concentrate, Avantor
Toimittaja: Avantor®
DILUT-IT®
4851.EA
0
EUR
4851.
4853.
4852.
4801.
4795.
4857.
4854.
4850.
4796.
Buffer solutions, DILUT-IT™ concentrate, Avantor
Biokemialliset puskuriliuokset
pH-puskuriliuokset