D(-)-sorbitoli liuos 1 M
Toimittaja: G Bioscienes
Synonyms: SorbitolD-GlucitolSorbitol, Glucitol
R038EA 68 EUR
R038
D(-)-sorbitoli liuos 1 M
D(-)-sorbitoli
Quality DNase and RNase free reagent solution for yeast research.
Kaava: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 182,17 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00004708
CAS-numero: 50-70-4