Laboratoriojääkaapit, LKPv
Toimittaja: Liebherr
471-0667EA 0 EUR
471-0667 LIEBLKPV6553 471-0668 471-0665 471-0666 LIEBLKPV1453 LIEBLKPV1450 471-1160
Laboratoriojääkaapit, LKPv
Jääkaapit
Laboratoriojääkaapit, kiertoilmajäähdytys 5 °C, ±3 °C.
  • Elektroninen ohjaus LCD-näytön avulla
  • Lämpötilan ja avoimen oven hälytykset
  • Integroitu 7 päivän tiedonkeruu, tiedot siirretään infrapuna- tai RS485-yhteyden kautta
  • Säädettävän yläpaneelin ansiosta koneistoon pääsee käsiksi etupuolelta
  • Kuumakaasusulatus ja lauhteen haihdutus
  • Lukittavan oven kätisyys on vaihdettavissa, ja ovi sulkeutuu automaattisesti avauskulman ollessa pienempi kuin 45° (pysyy tukevasti 90 asteen kulmassa)
Pulverimaalattu ulkopinta ja 83 mm:n eristys, joka mahdollistaa lämpötilan säätelyn ympäristön lämpötilan ollessa enintään +40 °C (lasiovilla 30 °C). Ruostumattomalla teräksellä vuorattu sisäpuoli, irrotettavat hyllytelineet ja poistoveden puhdistus.
Sisäänmenoaukko PT100-anturille (ei sisälly toimitukseen), halkaisija 8 mm, keskitettyä lämpötilavalvontaa varten. Suorituskykykaavio saatavana pyynnöstä. Näissä malleissa on pyörät, joiden halkaisija on 100 mm ja joista kahdessa on jarrut.
Lämpötila-alue: –2...15 °C