Holkit pyörö- ja pallohioksiin
Toimittaja: Bohlender
BOLA
201-1308EA 11.9 EUR
201-1308 201-1309 271-4227 201-1306 201-1317 201-0288 201-1300 201-0289 201-0286 201-0287
Holkit pyörö- ja pallohioksiin
NS-liitosholkit Liitosholkit
Holkit pyörö- ja pallohioksiin, PTFE, ulkoneva reuna ja ulkopuoliset tiivisterenkaat; tiiviste kestää suurenkin alipaineen. Vankka rakenne päivittäiseen käyttöön.
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys
  • Kestää lämpötiloja −200...+250 °C
  • Soveltuu vakuumikäyttöön, uudelleenkäytettävä